Merck
803278
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride
95%
别名:
D-Isoglucosamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14ClNO5
CAS号:
分子量:
215.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder or crystals
mp
118-123 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCC([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O.Cl
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H/t4-,5-,6-;/m1./s1
InChI 密鑰
BXEJEZFWNIJRIM-RWOHWRPJSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)