Merck
799572
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5H8O
分子量:
89.08
UNSPSC代码:
12352115
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
97% (CP)
表单
liquid
质量偏移
M+5
SMILES字符串
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
BGTOWKSIORTVQH-CVMUNTFWSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
86.0 °F - closed cup
闪点(°C)
30 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)