Merck
79950
Sigma-Aldrich
N-邻苯二甲酰-L-苯丙氨酸
≥99.0% (TLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H13NO4
CAS号:
分子量:
295.29
Beilstein:
90080
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (TLC)
mp
181-185 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H13NO4/c19-15-12-8-4-5-9-13(12)16(20)18(15)14(17(21)22)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2,(H,21,22)/t14-/m0/s1
InChI key
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)