Merck
796735
Sigma-Aldrich
Cyclopropylacetic acid
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H8O2
CAS号:
分子量:
100.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
描述
Flash point: 210°F
质量水平
方案
95%
表单
liquid
折射率
n/D 1.4345
密度
1.02885 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
OC(CC1CC1)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-5(7)3-4-1-2-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
InChI key
KVVDRQDTODKIJD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)