主要文件
796204
Sigma-Aldrich
银纳米溶液
40 nm avg. part. size, 0.02 mg/mL in water, lipoic acid functionalized
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ag
分子量:
107.87
UNSPSC代码:
12352300
NACRES:
NA.23
表单
nanospheres
浓度
0.02 mg/mL in water
平均零件尺寸
40 nm
密度
1.0014 g/mL at 25 °C
λmax
415 nm
官能团
lipoic acid
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Store products away from light at 4-6°C. Short periods at room temperature are acceptable however, lower temperature storage prolongs the shelf life of the product. DO NOT FREEZE.
应用
银纳米材料具有独特的物理、化学和光学特性,目前正用于各种生物应用。 此外,银纳米颗粒的颜色取决于银纳米颗粒的大小和形状。 银纳米粒子与特定波长的入射光的强耦合可用于开发超强的报告分子,高效的热吸收剂以及可放大局部电磁场强度的纳米级“天线”。
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.