Merck
795577
Sigma-Aldrich
3,4-Thiophenedicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4O4S
CAS号:
分子量:
172.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
95%
质量水平
表单
powder
mp
226-331 °C
SMILES字符串
OC(C1=CSC=C1C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H4O4S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ZWWLLYJRPKYTDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Synthetic precursor for organic electronics materials.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)