Merck
793817
Sigma-Aldrich
5-Boc-2-oxa-5-azaspiro[3.4]octane
别名:
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxylic acid tert-butyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO3
分子量:
213.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(OC(N1CCCC21COC2)=O)(C)C
InChI
1S/C11H19NO3/c1-10(2,3)15-9(13)12-6-4-5-11(12)7-14-8-11/h4-8H2,1-3H3
InChI key
SDLALJACTHVVOO-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)