Merck
79234
Sigma-Aldrich
(±)-α-(三氟甲基)苄醇
≥98.0% (GC)
别名:
(±)-1-苯基-2,2,2-三氟乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CH(OH)C6H5
CAS号:
分子量:
176.14
Beilstein:
3197623
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.462
bp
57-59 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.297 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H
InChI 密鑰
VNOMEAQPOMDWSR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter