Merck
79231
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-α-(三氟甲基)苄醇
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(-)-苯基(三氟甲基)甲醇, (R)-(-)-1-苯基-2,2,2-三氟乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(CF3)OH
CAS号:
分子量:
176.14
Beilstein:
2413959
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
等級
puriss.
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D −31.5±0.5°, neat
光學純度
enantiomeric ratio: ≥98:2 (GC)
折射率
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.462
bp
73-76 °C/9 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.300 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@H](c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,12H/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
VNOMEAQPOMDWSR-SSDOTTSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
用于通过 NMR 检测对映体组成的手性溶剂;手性助剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
M. Bucciarelli et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2152-2152 (1980)
A. Forni et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 588-588 (1981)
Pirkle, W.H. and Rinaldi, P.L.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3217-3217 (1977)