化驗
99%
形狀
powder
光學活性
[α]/D -5.6°, c = 0.5% in methanol
mp
250-260 °C
SMILES 字串
CC(C)[C@H](N)[C@@H](N)C(C)C.Cl.Cl
InChI
1S/C8H20N2.2ClH/c1-5(2)7(9)8(10)6(3)4;;/h5-8H,9-10H2,1-4H3;2*1H/t7-,8-;;/m0../s1
InChI 密鑰
DBBIHMCJXWNFHF-FOMWZSOGSA-N