Merck
790362
Sigma-Aldrich
Isorhamnetin-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C10H12O7
分子量:
322.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+6
SMILES 字串
O=C1C(O)=C([13C]2=[13CH][13CH]=[13C](O)[13C](OC)=[13CH]2)OC3=C1C(O)=CC(O)=C3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3/i2+1,3+1,4+1,7+1,9+1,11+1
InChI 密鑰
IZQSVPBOUDKVDZ-WJQUEBIRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)