About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O
CAS号:
分子量:
132.16
Beilstein:
3195857
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352003
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
表单
liquid
旋光性
[α]20/D −28±2°, c = 3.2% in chloroform
光学纯度
enantiomeric ratio: ≥96:4 (HPLC)
折射率
n20/D 1.551
密度
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
O[C@H](C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H/t9-/m1/s1
InChI key
UIGLAZDLBZDVBL-SECBINFHSA-N
注意
储存中可能变黄
其他说明
手性结构单元;合成取代的丙二烯型化合物
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
210.2 °F - closed cup
闪点(°C)
99 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 2194-2194 (1982)
C.J. Elsevier et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3726-3726 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 1103-1103 (1983)