方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
颜色
white
mp
158 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(11-16(20)21)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m1/s1
InChI key
NCQJBPXXRXOIJD-OAHLLOKOSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3