Merck
78275
Sigma-Aldrich
(R)-3-苯基丁酸甲酯
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-β-甲基氢化肉桂酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O2
CAS号:
分子量:
178.23
Beilstein:
3198978
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
等级
puriss.
方案
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D −44±1°, c = 1% in benzene
折射率
n20/D 1.497
密度
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(=O)C[C@@H](C)c1ccccc1
其他说明
手性标准品。用于合成相应醇、胺以及烯烃的手性结构单元
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)