Merck
779806
Sigma-Aldrich
(S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
98%
别名:
(2S)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7BrO3
分子量:
183.00
Beilstein:
4366680
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97.5-102.5% (qNMR)
98%
形狀
powder
光學活性
[α]/D -11.5±1.5°, c = 2.6 in methanol
SMILES 字串
C[C@@](O)(CBr)C(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO3/c1-4(8,2-5)3(6)7/h8H,2H2,1H3,(H,6,7)/t4-/m1/s1
InChI 密鑰
HBJAYXGUOOININ-SCSAIBSYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3