Merck
779598
Sigma-Aldrich
Methyl 4-azidobenzoate solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7N3O2
CAS号:
分子量:
177.16
Beilstein:
1960489
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥95% (HPLC)
表单
solution
浓度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
杂质
≤2.0% water
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-2-4-7(5-3-6)10-11-9/h2-5H,1H3
InChI key
RULRGDSQDQHZOK-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-27.4 °F
闪点(°C)
-33 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemoselective reduction of azides catalyzed by molybdenum xanthate by using phenylsilane as the hydride source.
Maddani, M. R., et al.
Tetrahedron, 66, 329-333 (2010)