Merck
779520
Sigma-Aldrich
1-叠氮基-4-(三氟甲基)苯 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
别名:
2-(Trifluoromethyl)phenyl azide solution, o-Azido-α,α,α-trifluorotoluene solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4F3N3
CAS号:
分子量:
187.12
Beilstein:
1457457
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
liquid
浓度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
杂质
≤2.0% water
储存温度
−20°C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)12-13-11/h1-4H
InChI key
KNPDKRVXJOVOQP-UHFFFAOYSA-N
应用
Review
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-27.4 °F
闪点(°C)
-33 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)