Merck
778842
Sigma-Aldrich
1-叠氮基-2-氟苯 溶液
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
别名:
o-Fluorophenyl azide solution, 2-Fluorophenyl azide solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4FN3
CAS号:
分子量:
137.11
Beilstein:
2501863
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95% (HPLC)
浓度
0.5 M in tert-butyl methyl ether
杂质
≤2.0% water
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Fc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
InChI key
YOBOIKMFTLTNTR-UHFFFAOYSA-N
一般描述
1-Azido-2-fluorobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-18.4 °F
闪点(°C)
-28 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)