Merck
778133
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5′-fluoro-2′-methoxyacetophenone
97%
别名:
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8BrFO2
CAS号:
分子量:
247.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
75-80 °C
SMILES 字串
BrCC(C1=C(OC)C=CC(F)=C1)=O
InChI
1S/C9H8BrFO2/c1-13-9-3-2-6(11)4-7(9)8(12)5-10/h2-4H,5H2,1H3
InChI 密鑰
BHVKAQAGKAZQDP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3