Merck
777633
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridazine
97%
别名:
4-Pyridazinamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5N3
CAS号:
分子量:
95.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
127-133 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Nc1ccnnc1
InChI
1S/C4H5N3/c5-4-1-2-6-7-3-4/h1-3H,(H2,5,6)
InChI 密鑰
LUCGBEPEAUHERV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3