主要文件
777536
Sigma-Aldrich
6-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2O3
CAS号:
分子量:
154.12
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
176-181 °C
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-3-7-2-4(8-5)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RWGSCFHUIFPLEI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)