反应适用性
reaction type: click chemistry
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC1(C)C(/C=C/C=C2N(CCCS([O-])(=O)=O)C3=CC=C(S(=O)([O-])=O)C=C3C/2(C)C)=[N+](CCCCCC(NCC#C)=O)C4=C1C=C(S(=O)([O-])=O)C=C4.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C35H43N3O10S3.2C6H15N/c1-6-19-36-33(39)14-8-7-9-20-37-29-17-15-25(50(43,44)45)23-27(29)34(2,3)31(37)12-10-13-32-35(4,5)28-24-26(51(46,47)48)16-18-30(28)38(32)21-11-22-49(40,41)42;2*1-4-7(5-2)6-3/h1,10,12-13,15-18,23-24H,7-9,11,14,19-22H2,2-5H3,(H3-,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48);2*4-6H2,1-3H3
InChI key
OZKAPYXVMSRMDQ-UHFFFAOYSA-N
应用
炔烃改性菁染料。可用于在叠氮-炔环加成后通过荧光光谱法检测或标记含叠氮分子或生物分子。
溶解度: DMSO、水、DMF、MeOH
吸光度/电子显微镜:553/566 nm
消光系数:151,000 cm-1M-1
溶解度: DMSO、水、DMF、MeOH
吸光度/电子显微镜:553/566 nm
消光系数:151,000 cm-1M-1
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3