Merck
776963
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
别名:
2-Chloro-p-tolualdehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClO
CAS号:
分子量:
154.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
27-30 °C
SMILES 字串
[H]C(C1=C(Cl)C=C(C)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
OSPMNRDGMUPWNO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3