About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClO2
CAS号:
分子量:
170.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
表单
solid
mp
70-75 °C
SMILES字符串
COc1cc(Cl)ccc1C=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI key
IVBZHFWJBYTRNG-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3