About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3ClIN
CAS号:
分子量:
239.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
71-81 °C
官能团
chloro
iodo
SMILES字符串
Clc1ccncc1I
InChI
1S/C5H3ClIN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
InChI key
GPFGRYFMMHDHGA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3