About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10F3NS
CAS号:
分子量:
161.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
liquid
浓度
1.0 M in dichloromethane
密度
1.303 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCN(CC)S(F)(F)F
InChI
1S/C4H10F3NS/c1-3-8(4-2)9(5,6)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 氟化剂:与醇类和羰基化合物反应,综述
- 亲核氟化综述。
- 使用叔环丙基甲硅烷基醚进行Friedel-Crafts烯丙基化以及将均烯丙基醇重排为不饱和醛的催化剂。
- 在合成26-氟-埃博霉素的进一步操作过程中,氟甲基基团的早期引入可稳定环氧化合物。
- 氟化剂用于多种化合物,包括硫醚、烯醇和氰醇。
- 酮哌啶酸的宝石二氟化试剂。
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
75.2 °F
闪点(°C)
24 °C
其他客户在看
Kirihara, Masayuki
Tetrahedron Letters, 47(22), 3777-3777 (2006)
Stereoselective introduction of a trifluoromethyl group into an unsaturated system
Tellier, F.; Sauvetre, R.
Tetrahedron Letters, 32, 5963-5963 (1991)
Fluorination with diethylaminosulfur trifluoride and related aminofluorosulfuranes
M. Hudlicky
Org. React., 35, 513-513 (1988)
Nucleic acid related compounds. 79. Efficient conversions of thioethers to a-fluoro thioethers with DAST or DAST/antimony(III) chloride
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 3800-3800 (1993)
Recent advances in nucleophilic fluorination reactions of organic compounds using deoxofluor and DAST Synthesis
R.P. Singh, et al.
Synthesis, 17, 2561-2561 (2002)