Merck
772925
Sigma-Aldrich
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
97%
别名:
1,5-Anhydro-2-deoxy-4,6-O-(1-methylethylidene)-D-arabino-hex-1-enitol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H14O4
CAS号:
分子量:
186.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.487
密度
1.179 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H]1C=CO[C@@]2([H])[C@@]1([H])OC(C)(C)OC2
InChI
1S/C9H14O4/c1-9(2)12-5-7-8(13-9)6(10)3-4-11-7/h3-4,6-8,10H,5H2,1-2H3/t6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)