Merck
772399
Sigma-Aldrich
Potassium oleate-15,15,16,16,17,17,18,18,18-d9
98 atom % D, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)3(CH2)3CH2(CH)2(CH2)7COOK
分子量:
329.61
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
≥97% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+9
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCC/C=C\CCCCCCC([O-])=O.[K+]
InChI
1S/C17H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19;/h9-10H,2-8,11-16H2,1H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1D3,2D2,3D2,4D2;
InChI key
MJHINQPJADQEMD-JADBTTGWSA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)