Merck
772208
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-mannopyranoside
95%
别名:
2-Propenyl α-D-mannopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H16O6
CAS号:
分子量:
220.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
solid
mp
94-100 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+/m1/s1
InChI 密鑰
XJNKZTHFPGIJNS-DFTQBPQZSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3