Merck
771104
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[bis(dimethylamino)phosphino]ferrocene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H32FeN4P2
分子量:
422.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12350000
PubChem化学物质编号:
表单
solid
反应适用性
reagent type: ligand
mp
69.9-71.7 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
[Fe].CN(C)P([C]1[CH][CH][CH][CH]1)N(C)C.CN(C)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(C)C
InChI
1S/2C9H16N2P.Fe/c2*1-10(2)12(11(3)4)9-7-5-6-8-9;/h2*5-8H,1-4H3;
InChI key
CBBGDBUFRPYDPT-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)