Merck
768294
Sigma-Aldrich
Diisooctyl phthalate-d4
98 atom % D, 96% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D4H34O4
CAS号:
分子量:
394.58
UNSPSC代码:
85151701
同位素纯度
98 atom % D
方案
96% (CP)
表单
liquid
质量偏移
M+4
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
InChI key
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
228.2 °F - closed cup
闪点(°C)
109 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)