Merck
767859
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-nitrobenzothiazole
97%
别名:
2-Chloro-6-nitro-1,3-benzothiazole, 6-Nitro-2-chlorobenzothiazole, NSC 503418
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3ClN2O2S
CAS号:
分子量:
214.63
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
188-192 °C
官能团
chloro
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C7H3ClN2O2S/c8-7-9-5-2-1-4(10(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H
InChI key
KUCSJGBXJBQHNI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)