Merck
766771
Sigma-Aldrich
3-Iodo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7IN2
CAS号:
分子量:
258.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
109-117 °C
官能基
iodo
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1ccn2c(I)cnc2c1
InChI
1S/C8H7IN2/c1-6-2-3-11-7(9)5-10-8(11)4-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
JHYOINIROVIUFH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)