About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5F3N2
CAS号:
分子量:
186.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
mp
46-50 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cccn2ccnc12
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)6-2-1-4-13-5-3-12-7(6)13/h1-5H
InChI key
FUTDMHITXUWIRT-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3