Merck
766062
Sigma-Aldrich
Potassium 1-methyl-1H-pyrazole-5-trifluoroborate
95%
别名:
Potassium trifluoro(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5BF3KN2
分子量:
188.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
95%
表单
solid
mp
230-275 °C
SMILES字符串
[K+].Cn1nccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H5BF3N2.K/c1-10-4(2-3-9-10)5(6,7)8;/h2-3H,1H3;/q-1;+1
InChI key
UJQYAMWDUIKNDK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)