Merck
765899
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
95%
别名:
1-Amino-2,2-difluoro-1-methylcyclopropane hydrochloride, 2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7F2N·HCl
分子量:
143.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
143-146 °C (decomposition)
官能团
fluoro
SMILES字符串
Cl.CC1(N)CC1(F)F
InChI
1S/C4H7F2N.ClH/c1-3(7)2-4(3,5)6;/h2,7H2,1H3;1H
InChI key
OZAHEWCEHNHWGI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)