Merck
76555
Sigma-Aldrich
十五烷酰氯
≥98.0% (GC)
别名:
Pentadecanoic acid chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13COCl
CAS号:
分子量:
260.84
Beilstein:
1773803
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.451
密度
0.909 g/mL at 20 °C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C15H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3
InChI 密鑰
PQZWQGNQOVDTRF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter