Merck
76491
Sigma-Aldrich
五十烷
≥95.0% (GC)
别名:
n-Pentacontane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)48CH3
CAS号:
分子量:
703.34
Beilstein:
1807879
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥95.0% (GC)
表单
flakes
mp
91-95 °C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H102/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-50H2,1-2H3
InChI key
PFLUOWJPZLHUEA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)