Merck
764094
Sigma-Aldrich
1,8-Dibromonaphthalene
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6Br2
CAS号:
分子量:
285.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder or crystals
mp
105-110 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1cccc2cccc(Br)c12
InChI
1S/C10H6Br2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChI 密鑰
DLXBGTIGAIESIG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3