Merck
763918
Sigma-Aldrich
DL-α-生育酚甲氧基聚乙二醇琥珀酸酯 溶液
greener alternative
5 wt. % in H2O
别名:
TPGS-750-M
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H4O)nC34H56O5
MDL编号:
UNSPSC代码:
51171641
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: surfactant
IVD
for in vitro diagnostic use
环保替代产品特性
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
浓度
5 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.340
密度
0.981 g/mL at 25 °C
环保替代产品分类
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在 Bruce Lipshutz 教授的教授和产品门户网站上了解更多信息。
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。本品 (TPGS-750-M) 是许多过渡金属催化交叉偶联反应采用的主要表面活性剂,已强化催化效率。点击此处,查看更多详情。
应用
第二代双亲分子在水中溶解后形成胶束,使得各种交叉偶联反应在水中而不是在有机溶剂中发生 。
可能的反应包括:
  • 烯烃复分解
  • 钯催化的交叉偶联反应,包括 Heck、Suzuki-Miyaura、Sonogashira 和 Buchwald-Hartwig 反应
  • C-H 活化反应
用于水中交叉偶联反应的第二代两亲性试剂
非离子型两亲分子用于增加亲脂性催化剂和底物的水溶性。 采用本品 (TPGS-750-M) 已在水介质中成功进行过烯烃复分解、Sonogashira偶联、Suzuki偶联和Buchwald偶联反应。
其他说明
观看 Lipshutz 教授在本次网络研讨会上谈论 TPGS-750-M:
从毫克到公斤:遵循自然引导的合成化学
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Lipshutz and co-workers have recently developed a second generation technology to their original PTS-enabling surfactant based on the polyoxyethanyl-α-tocopheryl succinate derivative, TPGS-750-M.
Lipshutz及其同事最近开发了第二代技术,用于基于聚氧乙戊基-α-生育酚琥珀酸酯衍生物TPGS-750-M的原始PTS表面活性剂。
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
A variety of palladium-catalyzed cross-coupling reactions can be run under room temperature conditions in water with TPGS- 750-M, using a variety of commercially available palladium complexes and ligands.
实验方案
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
相关内容
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.