Merck
763616
Sigma-Aldrich
6-Fluoroquinoline
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6FN
CAS号:
分子量:
147.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.592
密度
1.209 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
SMILES字符串
Fc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
InChI key
RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)