Merck
762997
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidone-(ethylene-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3D4H2N2O
分子量:
90.12
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
98% (CP)
表单
crystals
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+4
SMILES字符串
O=C1NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1
InChI
1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2
InChI key
YAMHXTCMCPHKLN-LNLMKGTHSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
靶器官
Thyroid
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)