Merck
762571
Sigma-Aldrich
4-Methyl-d3-imidazole
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4D3H3N2
分子量:
85.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C1=CNC=N1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3
InChI 密鑰
XLSZMDLNRCVEIJ-FIBGUPNXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)