Merck
762520
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole-3-carboxaldehyde
97%
别名:
6-Bromo-3-formyl-7-methylindole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8BrNO
分子量:
238.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
240-245 °C
SMILES 字串
Cc1c(Br)ccc2c(C=O)c[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6-9(11)3-2-8-7(5-13)4-12-10(6)8/h2-5,12H,1H3
InChI 密鑰
KLIIKDOYUDQXDR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3