About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N4 · 2HCl
CAS号:
分子量:
223.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98% (HPLC)
表单
solid
mp
140-145 °C
InChI
1S/C7H10N4.2ClH/c8-7-10-4-5-3-9-2-1-6(5)11-7;;/h4,9H,1-3H2,(H2,8,10,11);2*1H
InChI key
SJCNOFNINCKBFK-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3