Merck
762180
Sigma-Aldrich
2-溴-4-氯吡啶-3-甲醛
97%
别名:
2-Bromo-4-chloronicotinaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BrClNO
分子量:
220.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
83-87 °C
官能团
aldehyde
bromo
chloro
SMILES字符串
Clc1ccnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C6H3BrClNO/c7-6-4(3-10)5(8)1-2-9-6/h1-3H
InChI key
KCOAVFRTHTWKDO-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)