Merck
761907
Sigma-Aldrich
4-Bromo-6-iodoquinoline
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5BrIN
分子量:
333.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
powder
mp
173-178 °C
官能基
bromo
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccnc2ccc(I)cc12
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-8-3-4-12-9-2-1-6(11)5-7(8)9/h1-5H
InChI 密鑰
RIMFFKOKLMUJLR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)