Merck
761508
Sigma-Aldrich
3-氯-2-戊烯
90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9Cl
CAS号:
分子量:
104.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
90%
密度
0.906 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
C/C=C(Cl)/CC
InChI
1S/C5H9Cl/c1-3-5(6)4-2/h3H,4H2,1-2H3/b5-3-
InChI key
VSQKJRIDGSFPSI-HYXAFXHYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
24.8 °F
闪点(°C)
-4 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)