化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: ligand
mp
155-160 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
COc1ccc2ccccc2c1-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C29H35OP/c1-30-27-21-20-22-12-8-9-17-25(22)29(27)26-18-10-11-19-28(26)31(23-13-4-2-5-14-23)24-15-6-3-7-16-24/h8-12,17-21,23-24H,2-7,13-16H2,1H3
InChI 密鑰
JOSMCDDTSORSFI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3