Merck
761249
Sigma-Aldrich
2-(Penta-4-ynyl)-2-oxazoline
96%
别名:
2-(Penta-4-ynyl)-4,5-dihydrooxazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H11NO
分子量:
137.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
96%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.476
密度
1.005 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C#CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-3-4-5-8-9-6-7-10-8/h1H,3-7H2
InChI key
MNUUNDKDTPELEI-UHFFFAOYSA-N
应用
Biocompatible multifunctional monomer:
  • This monomer can be used for click/ligation chemistry, as well as polymerized with other oxazolines.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
196.0 °F
闪点(°C)
91.11 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)